5-Carboxyfluorescein 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO425811000EA 98.3 EUR InStock
ACRO425811000 ACRO425815000
5-Carboxyfluorescein 95%
5-Carboxyfluorescein
Appearance: Yellow to orange Powder
Formule: C₂₁H₁₂O₇.xH₂O
MW: 376,32 g/mol (anhy)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036874
Numéro CAS: 76823-03-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (in boiling water) Soluble
Solubility (in boiling ethanol) Soluble
Solubility (in water) Sparingly soluble
Related substances Passes test
Titration with NaOH 99.5 to 100.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité