Sulfure d'ammonium 20% dans l'eau
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
426080010 426081000
ACRO426080010EA 259 EUR InStock
ACRO426080010 ACRO426081000
Sulfure d'ammonium 20% dans l'eau
Sulfure d'ammonium
Formule: H₈N₂S
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010892
Numéro CAS: 12135-76-1
ONU: 2683
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Solution
Titration Iodimetric 20.0 to 24.0 %
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité