Potassium tert-butanolate 1 M dans le tert-butanol, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Potassium tert-butoxydePotassium tert-butylate
426121000.EA 88.5 EUR InStock
426121000. 426128000.
Potassium tert-butanolate 1 M dans le tert-butanol, AcroSeal®
tert-Butanolate de potassium
Formule: C₄H₉KO
MW: 112,21 g/mol
Densité: 0,82 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012162
Numéro CAS: 865-47-4
ONU: 2920
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.95 to 1.10 M
Refractive index 1.5750 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité