Phosphorochloridate de diméthyle 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
426140050 426140250
ACRO426140050EA 77.1 EUR InStock
ACRO426140050 ACRO426140250
Phosphorochloridate de diméthyle 96%
Phosphorochloridate de diméthyle
Formule: C₂H₆ClO₃P
Point d'ébullition: 80 °C (25 mmHg)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00117904
Numéro CAS: 813-77-4
ONU: 2927
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité