1,4-Pentadiène-3-ol 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Penta-1,4-dien-3-ol
426240050 426240250
ACRO426240050EA 110 EUR InStock
ACRO426240050 ACRO426240250
1,4-Pentadiène-3-ol 98% stabilisé
1,4-Pentadiène-3-ol
Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008633
Numéro CAS: 922-65-6
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 0.4 % Hydroquinone
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité