Potassium tert-butanolate 20% (p/p) 1.6-1.7 M dans le THF, AcroSeal®, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Potassium tert-butoxydePotassium tert-butylate
428798000.EA 937 EUR InStock
428798000. 428791000.
Potassium tert-butanolate 20% (p/p) 1.6-1.7 M dans le THF, AcroSeal®, pur
tert-Butanolate de potassium
Formule: C₄H₉KO
MW: 112,21 g/mol
Point d'éclair: –21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012162
Numéro CAS: 865-47-4
ONU: 2920
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to amber Solution
Strength 1.60 to 1.75 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité