1,4-Diiodoperfluorobutane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO426320050EA 114 EUR InStock
ACRO426320050
1,4-Diiodoperfluorobutane 98%
1,4-Diiodoperfluorobutane
Formule: C₄F₈I₂
MW: 453,84 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –9 °C
Densité: 2,474 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042263
Numéro CAS: 375-50-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow or pink Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité