3-Oxocyclopentanecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-oxocyclopentane-1-carboxylic acid, 3-Oxo-1-cyclopentanecarboxylic acid, 3-Oxo-cyclopentane-carboxylic acid
426340010 426340050
ACRO426340010EA 155 EUR InStock
ACRO426340010 ACRO426340050
3-Oxocyclopentanecarboxylic acid 97%
3-Oxocyclopentanecarboxylic acid
Appearance: White to yellow Crystalline powder
Formule: C6H8O3
MW: 128,13 g/mol
Point de fusion: 59…63.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320173
Numéro CAS: 98-78-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité