Methyl-4-iodobutanoate 95% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
426370010 426370050
ACRO426370010EA 98.8 EUR InStock
ACRO426370010 ACRO426370050
Methyl-4-iodobutanoate 95% stabilisé
Methyl-4-iodobutanoate
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₅H₉IO₂
Point d'ébullition: 80…83 °C (11 mmHg)
Densité: 1.689 g/cm³
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00674066
Numéro CAS: 14273-85-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Stabilizer Copper
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité