L-Tyrosine disodium salt 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
426410250 426411000 426415000
ACRO426410250EA 62.4 EUR InStock
ACRO426410250 ACRO426411000 ACRO426415000
L-Tyrosine disodium salt 98%
L-Tyrosine disodium salt
Appearance: White to tan Crystalline powder
Formule: C₁₈H₂₀N₂Na₂O₆
MW: 406,346 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037203
Numéro CAS: 69847-45-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤19.3 %
HPLC ≥97.5 %
pH 10.5 to 11.5 (1 % in water)
Specific optical rotation -12.5° to -14.5° (20°C, 589 nm) (c=4 in H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité