1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methylindole-3-carboxylic acid
426480010 426480050
ACRO426480010EA 25.7 EUR InStock
ACRO426480010 ACRO426480050
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Appearance: White to beige Crystalline powder
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Point de fusion: 197…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321244
Numéro CAS: 32387-21-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 202 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité