1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide, Ethylene Sulphate
426630010 426630050
ACRO426630010EA 30.4 EUR InStock
ACRO426630010 ACRO426630050
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide 96%
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide
Appearance: White to beige Powder
Formule: C₂H₄O₄S
MW: 124,11 g/mol
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00221769
Numéro CAS: 1072-53-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité