2-Methylpropane-2-sulphinamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
426830050 426830250
ACRO426830050EA 151 EUR InStock
ACRO426830050 ACRO426830250
2-Methylpropane-2-sulphinamide 98%
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Appearance: White to tan Powder or crystals
Formule: C₄H₁₁NOS
MW: 121,20 g/mol
Point de fusion: 97…101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863616
Numéro CAS: 146374-27-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +24° to +31° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité