2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromothiophene-3-carboxylic acid
426840010 426840050
ACRO426840010EA 67.7 EUR InStock
ACRO426840010 ACRO426840050
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid 97%
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
Appearance: White to tan Crystalline powder
Formule: C₅H₃BrO₂S
MW: 207,041 g/mol
Point de fusion: 179…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05865213
Numéro CAS: 24287-95-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité