4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)cyclohexanone
426850010 426850050
ACRO426850010EA 35.7 EUR InStock
ACRO426850010 ACRO426850050
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone 97%
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₁₂H₂₄O₂Si
MW: 228,407 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C (1 mmHg)
Densité: 0.909 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411307
Numéro CAS: 55145-45-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité