1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: tert-Butyl 4-(aminomethyl)benzylcarbamate
426900010 426900050
ACRO426900010EA 64.2 EUR InStock
ACRO426900010 ACRO426900050
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene 90%
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
Appearance: White to brown Crystalline powder or solid
Formule: C₁₃H₂₀N₂O₂
MW: 236,3100 g/mol
Point de fusion: 64…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683058
Numéro CAS: 108468-00-4
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥89.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité