4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO427020050EA 158 EUR InStock
ACRO427020050 ACRO427020010
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02261771
Numéro CAS: 52289-54-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité