Hexyl chloroformate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO427040250EA 318 EUR InStock
ACRO427040250 ACRO427040050
Hexyl chloroformate 98%
Hexyl chloroformate
Formule: C₇H₁₃ClO₂
MW: 164,6299 g/mol
Point d'ébullition: 60…61 °C (7 mmHg)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000651
Numéro CAS: 6092-54-2
ONU: 3277
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité