N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-Benzyloxycarbonyl-1,3-propanediamine hydrochloride, N-Z-1,3-Propanediamine hydrochloride, N-Benzyloxycarbonyl-1,3-diaminopropane hydrochloride, N-Cbz-1,3-diaminopropane Hydrochloride, Benzyl N-(3-Aminopropyl)carbamate Hydrochloride, N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid Benzyl Ester Hydrochloride, Benzyl (3-aminopropyl)carbamate hydrochloride
427070010 427070050
ACRO427070010EA 60.3 EUR InStock
ACRO427070010 ACRO427070050
N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride 98%
N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₂
MW: 244,72 g/mol
Point de fusion: 185…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270153
Numéro CAS: 17400-34-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 189 °C
NMR consistent with structure
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité