Aldéhyde propionique 99+%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Propanal
427211000.EA 25 EUR InStock
427211000.
Aldéhyde propionique 99+%, AcroSeal®
Aldéhyde propionique
Formule: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Point d'ébullition: 48 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –81 °C
Densité: 0,798 g/cm³
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007020
Numéro CAS: 123-38-6
ONU: 1275
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3610 to 1.3660 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity/alkalinity ≤0.00008 meq/g
Substance darkened by H2SO4 passes test
Calcium (Ca) ≤0.2 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.02 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.05 ppm
Potassium (K) ≤0.1 ppm
Sodium (Na) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Hydrocarbons ≤0.1 % Aromatic hydrocarbons
Total phosphorus (P) ≤0.1 ppm
Total silicon (Si) ≤0.05 ppm
Total sulfur (S) ≤10 ppm
Bromine number ≤0.5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité