tert-Butylamine 99%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Aminoisobutane
427241000 427248000
427241000.EA 30.4 EUR InStock
427241000. 427248000.
tert-Butylamine 99%, AcroSeal®
tert-Butylamine
Formule: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Point d'ébullition: 44.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –67 °C
Densité: 0.69 g/cm³
Point d'éclair: –38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008050
Numéro CAS: 75-64-9
ONU: 2734
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité