Methylmagnesium Iodide 3 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
427401000 427408000
427401000.EA 97.6 EUR InStock
427401000. 427408000.
Methylmagnesium Iodide 3 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Methylmagnesium Iodide
Appearance: Yellow to grey to brown Clear to hazy solution
Formule: CH₃IMg
Densité: 1.26 g/cm³
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001026
Numéro CAS: 917-64-6
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to grey to brown Clear to hazy solution
Strength 2.85 to 3.50 M
Refractive index 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité