Isovaleronitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
427560050 427560250
ACRO427560050EA 51.4 EUR InStock
ACRO427560050 ACRO427560250
Isovaleronitrile 98%
Isovaleronitrile
Appearance: Clear colorless Liquid
Formule: C₅H₉N
MW: 83,13 g/mol
Point d'ébullition: 128…130 °C (730 mmHg)
Densité: 0.795 g/cm³
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001944
Numéro CAS: 625-28-5
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité