Isophorone diisocyanate (mélange d'isomères) 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Isocyanate de 3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexyle
ACRO427602500EA 66.7 EUR InStock
ACRO427602500 ACRO427600010 ACRO427600500
Isophorone diisocyanate (mélange d'isomères) 98+%
Diisocyanate d’isophorone
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₂
MW: 222,29 g/mol
Point d'ébullition: 153 °C (10 mmHg)
Point d'éclair: 163 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064956
Numéro CAS: 4098-71-9
ONU: 2290
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 % (sum of mixed isomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité