2-Formyl-3-thiopheneboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO427690010EA 62.9 EUR InStock
ACRO427690010 ACRO427690050
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid 97%
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid
Formule: C₅H₅BO₃S
MW: 155,97 g/mol
Point de fusion: 137…193 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01075678
Numéro CAS: 4347-31-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Sulfur (S) ≤0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité