Cuivre (II) sulfate, anhydre 98%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
422870050 422875000 422870025 422870100 422871000
ACRO422870050EA 25.8 EUR InStock
ACRO422870050 ACRO422875000 ACRO422870025 ACRO422870100 ACRO422871000
Cuivre (II) sulfate, anhydre 98%, pur
Cuivre (II) sulfate
Formule: CuSO₄
Point de fusion: 200 °C (dec.)
Densité: 3,603 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010981
Numéro CAS: 7758-98-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light grey Powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité