Éthanolamine 99%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
427251000 427258000
427251000.EA 56.8 EUR InStock
427251000. 427258000.
Éthanolamine 99%, AcroSeal®
Ethanolamine
Formule: NH₂CH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.3 °C
Densité: 1.012 g/cm³
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008183
Numéro CAS: 141-43-5
ONU: 2491
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité