Bottes d'hiver de sécurité, à lacets, uvex quatro pro, 8402
Fournisseur: UVEX
8402.2/44 8402.2/45 8402.2/46 8402.2/47 8402.2/48 8402.2/50 8402.2/38 8402.2/39 8402.2/40 8402.2/41 8402.2/42 8402.2/43 8402.2/49
114-7075EA 167 EUR InStock
114-7075 114-7076 114-7077 114-7078 114-7079 114-7081 114-8688 114-8689 114-8690 114-8691 114-8692 114-7074 114-7080
Bottes d'hiver de sécurité, à lacets, uvex quatro pro, 8402
Chaussures et bottes
Bottes de sécurité antistatiques, solides et confortables, avec tige en cuir résistant à l'eau, col souple et matelassé, languette à soufflet rembourrée, semelle en PUR antidérapante, autonettoyante et à double densité (4,5 mm, résiste à la chaleur jusqu'à 120 °C, résiste à l'huile et au pétrole, sans silicone).
  • Technologie Climazone, pour un confort accru
  • Doublure chaude en molleton
  • Semelle intérieure amovible et antistatique, avec système de contrôle de l'humidité pour un confort amélioré
  • Semelle intérieure en mousse uvex 3D hydroflex®, pour une absorption exceptionnelle des chocs au niveau du talon et sous l'avant du pied
  • La semelle soutient particulièrement la zone du talon
  • Système de laçage aisé et résistant à la saleté
  • Renfort anti-abrasion en polyuréthane, pour mieux protéger le cuir
  • Embout de protection en acier (200 J)
  • Semelle intercalaire en acier, résistante aux perforations
Couleur: noir
Certifications: DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S3, CI, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité