Ac-DEVD-CHO
Fournisseur: Biotium
10404 10404-1
10404.EA 430 EUR InStock
10404. 10404-1
Ac-DEVD-CHO
Protéines et Peptides
Ac-DEVD-CHO is a synthetic tetrapeptide competitive inhibitor for Caspase-3/7, and contains the amino acid sequence of the PARP cleavage site.
  • Soluble in DMSO
  • Store at −20 °C
Ac-DEVD-CHO can be used to inhibit Caspase-3/7 activity in apoptotic cells, and to study events downstream of Caspase-3/7 activation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité