Viscosity standards, general purpose
Fournisseur: CANNON INSTRUMENT
9727-C45 9727-C60 9727-C40 9727-C55-500ML
CANN9727-C45EA 0 EUR InStock
CANN9727-C45 CANN9727-C60 CANN9727-C40 CANN9727-C55-500ML
Viscosity standards, general purpose
Étalons Étalons de viscosité
These certified standards are useful for calibration and verification procedures.
  • It is suitable for all types of viscometers
  • Viscosity data quoted at 20 °C
  • It also helps ensures the reliability of measurements
Certifications: Meets the precision specifications of ASTM D 445/446 and ISO 3104/3105, and are traceable to the NIST.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité