DNA gel extraction kit
Fournisseur: Biotium
31030-250 31030-50
31030-250EA 794 EUR InStock
31030-250 31030-50
DNA gel extraction kit
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
The DNA Gel Extraction Kit is a silica-gel, spin column based DNA extraction kit designed to purify 40 bp to 40 kb DNA fragments from agarose gels in TAE or TBE buffer.
  • Each column has a maximum binding capacity of 10 µg DNA
  • Removes GelRed™ and GelGreen™ nucleic acid gel stains
  • Purified DNA is compatible with common downstream applications such as transformation, sequencing, PCR, and restriction digests.
Information de livraison: Kit includes binding buffer, wash buffer concentrate, elution buffer, spin columns and collection tubes.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité