Cooler, ice-free, Corning® XT Starter
Fournisseur: Corning
432014 432015
479-2177EA 225.71 EUR InStock
479-2177 CORN432015
Cooler, ice-free, Corning® XT Starter
Refroidisseurs Refroidisseurs de paillasses
Ce dispositif de refroidissement sans glace à plate-forme ouverte permet d'accueillir la plupart des modules CoolRack® et CoolSink®.
  • Consists of a base, cooling core and a lid
  • Includes a 1 to 8 °C temperature indicator for visual assurance of proper temperature
  • To use with most Corning CoolRack® and CoolSink® Modules
  • The internal cooling or freezing cores provide 0,5 to 4 °C for up to 4 hours
  • One module capacity
  • Purple color
Son profil abaissé et un faible encombrement permettent une utilisation sous hotte d'échantillons froids (0,5 à 4 °C) pendant quatre heures. L'indicateur de température de 1 à 8 °C offre l'assurance visuelle des performances de température. Pour prolonger la durée de refroidissement, garder un serpentin de refroidissement XT supplémentaire dans le congélateur et échanger les serpentins selon vos besoins.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité