Cuves macro à usage unique
Fournisseur: Brand
759030 759035 759125 759128
612-5888EA 17.1 EUR InStock
612-5888 612-5889 612-5503 612-5778
Cuves macro à usage unique
Cuvettes Cuves de spectrophotométrie
Cuves en plastique à usage unique pour la gamme UV/visible.
  • Parcours optique net et propre
  • Fabrication en conditions de salle propre contrôlées
  • Transparentes aux UV proposées comme alternative aux cuvettes fragiles en verre ou quartz
Conçues pour de nombreuses applications en spectroscopie par fluorescence.
Conditionnement: Entièrement automatique (sans contact humain) et groupé par numéro de cavité de moule pour assurer la plus faible variation du coefficient d'extinction.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité