Eau, Qualité Spéciale pour COT
Fournisseur: EP SCIENTIFIC
112-01A/CTOC 111-04A/C-TOC
EPSC112-01A/CTOCEA 263 EUR InStock
EPSC112-01A/CTOC EPSC111-04A/C-TOC
Eau, Qualité Spéciale pour COT
Eau
Highly purified low TOC water for sample and standards dilution, lab blank determination and equipment rinsing.
  • Packaged in pre-cleaned amber glass containers inside class 10 environment
  • Purity exceeds 17 MegaOhm resistivity
  • Low organic and inorganic impurities at time of packaging
  • Processed by reverse osmosis, activated carbon and ultraviolet TOC reduction
  • Filtered to 0,1 µ through hydrophobic membrane filters
  • Certified to contain <50 ppb TOC
1000 ml amber bottle is provided with PTFE/Silicone lined closure, Ø×H: 94×206 mm
4000 ml amber jug is provided with PP, low-shedding closure and PTFE/Silicone liner, Ø×H: 159×337 mm
Formule: H₂O
Point de fusion: 0 °C
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité