Embedding cassettes with disposable lid
Fournisseur: KLINIPATH
110-02LM 110-02T 110-03LM 110-04LM 110-05LM 110-06T 110-01-10LM 110-02-10LM 110-02-10LMI 110-02S 110-03-10LM 110-04-10LM 110-05-10LM 110-06-10LM 110-07-10LM 110-07-10LMI 110-08-10LM 110-09-10LM 110-10-10LM 110-10-10LMI 110-11-10LM 110-11-10LMI 110-12-10LM 110-01-10LMI 110-03-10LMI 110-04-10LMI 110-05-10LMI 110-06-10LMI 110-08-10LMI 110-09-10LMI 110-12-10LMI
KLIN110-02LMEA 206 EUR InStock
KLIN110-02LM KLIN110-02T KLIN110-03LM KLIN110-04LM KLIN110-05LM KLIN110-06T FTEC110-01-10LM FTEC110-02-10LM FTEC110-02-10LMI KLIN110-02S FTEC110-03-10LM FTEC110-04-10LM FTEC110-05-10LM FTEC110-06-10LM FTEC110-07-10LM FTEC110-07-10LMI FTEC110-08-10LM FTEC110-09-10LM FTEC110-10-10LM FTEC110-10-10LMI FTEC110-11-10LM FTEC110-11-10LMI FTEC110-12-10LM FTEC110-01-10LMI FTEC110-03-10LMI FTEC110-04-10LMI FTEC110-05-10LMI FTEC110-06-10LMI FTEC110-08-10LMI FTEC110-09-10LMI FTEC110-12-10LMI
Embedding cassettes with disposable lid
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
Embedded cassettes with hinged lid.
  • Cassettes maintain their stability, rigidness and shape during processing of tissues
Informations de commande: Available in different colours.
Conditionnement: Hoppers contain 80 cassettes which are specially packed for Thermo Fisher® cassette printers. Taped stacks contain 40 cassettes which are specially packed for Sakura® / Leica® cassette printers. Lids are packed separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité