Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Staurosporine

Fournisseur: Biotium


00025.EA 143 EUR InStock
00025.
Staurosporine
Staurosporine
Staurosporine is a potent apoptosis inducer.

  • Potent and cell-permeable inhibitor
  • Induces apoptosis in human neuroblastoma cells
  • Apoptosis in chick embryonic neurons

Staurosporine is a potent and cell-permeable inhibitor of a wide variety of protein kinases including protein kinase C (IC50 = 0.7 nM), protein kinase A (IC50 = 7 nM), and protein kinase G (IC50 = 8.5 nM). Staurosporine induces apoptosis in human neuroblastoma cells and chick embryonic neurons.


Formule: C₂₈H₂₆N₄O₃
MW: 466,541 g/mol
Numéro MDL: MFCD18252446
Numéro CAS: 62996-74-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/98/20244098.jpg
Commander maintenant


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité