Biopsy cassettes, disposable lid
Fournisseur: KLINIPATH
210-03S 210-07T 210-12-10LMI
KLIN210-03SEA 165 EUR InStock
KLIN210-03S KLIN210-07T KLIN210-12-10LMI
Biopsy cassettes, disposable lid
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Biopsy cassettes with hinged lid.
  • Cassettes maintain their stability, rigidness and shape during processing of tissues
  • Available in different colours
  • Lids are packed separately
Conditionnement: Hoppers contain 80 cassettes and are specially packed for Thermo Fisher® cassette printers. Taped stacks contain 40 cassettes and are specially packed for Sakura® / Leica® cassette printers Lasermark cassettes are specially packed for laser marking technology.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité