Casques de protection, uvex pheos IES
Fournisseur: UVEX
9772.040 9772.140 9772.240 9772.340
111-1878EA 29.6 EUR InStock
111-1878 111-1907 111-1908 UVEX9772.340
Casques de protection, uvex pheos IES
Casques Casques de sécurité
Ce casque est équipé du système IES (Integrated Eyewear System) qui permet aux utilisateurs d'attacher des lunettes de sécurité pheos sur le casque. Les lunettes peuvent être remontées à l'intérieur du casque pheos ou tirées vers le bas pour reposer sur le nez. L'élément coulissant est articulé de manière à ce que le déplacement du casque n'affecte pas le positionnement des lunettes.
  • Trois ouvertures d'aération variables améliorent la circulation de l'air et contribuent à réguler la température à l'intérieur du casque pour en améliorer le confort
  • Adaptateurs pour visières et coquilles anti-bruit uvex et lampes
  • Harnais interne pour attacher les lunettes pheos à l'aide du clip de fixation
  • Réglage individuel à l'aide de la crémaillère pour modifier la taille du tour de tête
  • Adapté aux températures ambiantes jusqu'à –30 °C, résiste au métal en fusion (éclaboussures)
Taille : 550 à 610 mm
EN 397, low temperature (–30 °C), and molten metal
Certifications: EN 397, basse température (–30 °C) et métal en fusion.
Informations sur les accessoires: Jeu de bandes adhésives hautement réfléchissantes pour tous les casques pheos et uvex pheos alpine. Le motif à prismes augmente la luminosité au sein d'un environnement faiblement éclairé.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité