Visière pour casque, uvex 9790
Fournisseur: UVEX
9924.010 9790.048 9790.047
111-1883EA 12.7 EUR InStock
111-1883 111-1882 111-1881
Visière pour casque, uvex 9790
Écrans de protection
Cette visière en PC solide protège contre les effets des arcs électriques. Elle est compatible avec les casques de sécurité uvex et les casques anti-bruit uvex 2H, uvex 3H et uvex 3200H.
Informations de commande: La visière est fournie sans casque, sans protection auditive et sans support. Toutes les pièces peuvent être commandées séparément.
Veuillez noter: un adaptateur supplémentaire (réf. UVEX9924.010) est nécessaire pour combiner casque et visière sans coquilles anti-bruit.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité