L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Accessories for microcarriers
Fournisseur: Corning
4626 4627 4628 4629
734-2919EA 221 EUR InStock
734-2919 734-2920 734-2921 734-2922
Accessories for microcarriers
Perles Billes microporteuses
These polypropylene aseptic transfer screw caps prevents adventitious contamination in for microcarriers bottles during bioreactor loading.
  • Chemically resistant and heat sealable flexible tubing
  • Tubing length with connector 30" (76,2 cm)
  • Disposable and sterile (10⁻⁶ SAL)
Conditionnement: These caps are individually double bagged.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité