Vacuum pumps, oil free
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
531-1423EA 9757 EUR InStock
531-1423
Vacuum pumps, oil free
Pompe Pompes à vide pour évaporateurs rotatifs
This oil free vacuum pump is used for evaporating samples in acidic environments such as HCI, TFA, acetic or formic acid, aggressive/volatile organics.
  • Highly chemical resistant and do not require oil to operate
  • ETFE coated heads and ETFE/PFA diaphragms
  • Attains vacuum level of below 1 torr
  • Suitable for use with the refrigerated vapour trap RVT4104 or RVT400
  • Oil-free pump eliminate maintenance generally associated with oil pumps
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité