Étiquettes de stockage cryogénique
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F134911301 F134913301 F134913302 F134916725 F134919501 F134921301 F134921302 F134923301 F134929501 F134929502
817-0416EA 328 EUR InStock
817-0416 817-0411 817-0412 817-0413 817-0415 817-0419 817-0420 817-0414 817-0417 817-0418
Étiquettes de stockage cryogénique
Étiquettes
Le ruban adhésif permanent et solide de ces étiquettes résiste à des températures de stockage basses et reste collé au verre, au plastique, au carton et à bien d'autres matériaux encore, même dans du nitrogène liquide.
  • Organisez et étiquetez vos échantillons pour un stockage cryo de courte ou longue durée
  • Parfaites pour des environnements jusqu'à –196 °C
  • Étiquettes rondes et rectangulaires pour tubes cryogéniques de 0,5 à 2,0 ml
  • Disponibles sous forme de feuilles pliées ou en rouleau
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité