Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Officer
Fournisseur: ELTEN GMBH
71307/47 71307/48 71307/40 71307/41 71307/42 71307/43 71307/44 71307/45 71307/46
ELTN71307/47EA 92.9 EUR InStock
ELTN71307/47 ELTN71307/48 ELTN71307/40 ELTN71307/41 ELTN71307/42 ELTN71307/43 ELTN71307/44 ELTN71307/45 ELTN71307/46
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Officer
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité antistatiques, de type chaussures de ville, en cuir de vache, équipées d'une semelle en polyuréthane monodensité (Business).
  • Doublure en cuir léger
  • Semelle intérieure intégrale antistatique Business
  • Embout de protection en acier (200 J)
Ideal for use in areas where exposure to moisture is expected.
Couleur: Noir
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité