Biocompatible in-line filters, Upchurch Scientific®
Fournisseur: IDEX Health & Science
Upchurch Scientific®
UPCHA-428XEA 161 EUR InStock
UPCHA-428X UPCHA-431 554-3039 554-3038
Biocompatible in-line filters, Upchurch Scientific®
Filtres Systèmes de filtres en ligne
Inline filters consist of a stainless steel body and two PEEK end fittings.
  • Maximum recommended flow rate of 25 ml/min for A-430 and 10 ml/min for A-431
  • Designed to connect 1/16" OD or smaller tubing
  • Pressure rated to 6000 psi (414 bar)
  • 10-32 coned threads
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité