Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Maverick Red Low
Fournisseur: ELTEN GMBH
723341/38 723341/39 723341/40 723341/41 723341/42 723341/43 723341/44 723341/45 723341/46 723341/47 723341/48
114-7668EA 81.9 EUR InStock
114-7668 114-7669 114-7670 114-7671 114-7672 114-7673 114-7674 114-7675 114-7676 114-7677 114-7678
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Maverick Red Low
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité antistatiques légères, allure sport, sans cuir, en microfibres, avec inserts en maille, équipées d'une languette rembourrée et d'une semelle antidérapante en PU/PU bi-densité (Fun).
  • Doublure en tissu pour une ventilation naturelle
  • Semelle intérieure intégrale antistatique ESD Pro noire
  • La semelle intercalaire non métallique résiste à la pénétration
  • Embout de protection en acier (200 J)
Ideal for use in areas where exposure to moisture is expected and where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects.
Couleur: Rouge/Blanc
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité