Potassium hexacyanoferrate (III) dans l'ammonium hydroxyde USP Test Solution (TS)
Fournisseur: VWR Chemicals
85327.180EA 31.1 EUR InStock
85327.180 85327.260
Potassium hexacyanoferrate (III) dans l'ammonium hydroxyde USP Test Solution (TS)
Potassium hexacyanoferrate (III)
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule: K₃Fe(CN)₆
Numéro MDL: MFCD00011392
Numéro CAS: 13746-66-2
EINECS: 0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité