Gants résistants aux coupures, uvex C500 XG
Fournisseur: UVEX
6060007 6060008 6060009 6060010 6060011
112-4570EA 39.3 EUR InStock
112-4570 112-4571 112-4572 112-4573 112-4574
Gants résistants aux coupures, uvex C500 XG
Gants
Ces gants en fibres de bambou/fibre Dyneema®/verre/polyamide sont équipés d'un revêtement intégral Elastomère Haute Performance (EHP) Xtra Grip. La technologie Bamboo TwinFlex® garantit une résistance maximale aux coupures, une résistance à l'abrasion exceptionnelle et un confort remarquable.
  • Le revêtement Xtra Grip assure une excellente préhension dans les environnements huileux et humides
  • La paume, les doigts et le dos de la main sont entièrement enduits
  • Excellent confort et sensation tactile remarquable grâce à la technologie climazone
  • Résistant aux huiles et aux graisses
  • Niveau supérieur de résistance aux coupures (niveau 5)
  • Sans silicone selon le test de l'empreinte
Domaines d'application usuels: industrie automobile, construction, brasserie/industrie des boissons, industrie du verre, maintenance/entretien, métallurgie, assemblage, industrie du papier, transport/logistique, travaux de transport.
Certifications: EN 388:2016 (4X42C)
Label OEKO-Tex® Standard 100
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité