Étalons colorimétriques en solution ASTM
Fournisseur: VWR Chemicals
84796.180EA 90.7 EUR InStock
84796.180 84796.260 84797.180 84797.260 84798.260 84834.180 84834.260
Étalons colorimétriques en solution ASTM
Étalons Étalons pour colorimétrie et spectroscopie
Solutions colorimétriques prêtes à l'emploi, préparées par gravimétrie sur une base poids/poids.
  • Utilisation comme normes d'étalonnage et/ou de contrôle qualité
  • Conçues spécialement pour les méthodes analytiques ASTM, et produites dans le respect des normes ASTM D1500, D6045, D1209
  • Traçabilité du produit, certifiée par un laboratoire indépendant
  • Présentation en flacons de qualité supérieure, inviolables
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité