Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Maverick Blue Low
Fournisseur: ELTEN GMBH
723351/38 723351/39 723351/40 723351/41 723351/42 723351/43 723351/44 723351/45 723351/46 723351/47 723351/48
ELTN723351/38EA 81.9 EUR InStock
ELTN723351/38 ELTN723351/39 ELTN723351/40 ELTN723351/41 ELTN723351/42 ELTN723351/43 ELTN723351/44 ELTN723351/45 ELTN723351/46 ELTN723351/47 ELTN723351/48
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Maverick Blue Low
Chaussures et bottes
Chaussures de sécurité antistatiques légères, allure sport, sans cuir, en microfibres, avec inserts en maille, équipées d'une languette rembourrée et d'une semelle antidérapante en PU/PU bi-densité Fun.
  • Doublure en tissu pour une ventilation naturelle
  • Semelle intérieure intégrale antistatique ESD PRO noire
  • La semelle intercalaire non métallique résiste aux perforations
  • Embout de protection en acier (200 J)
Ideal for use in dry work areas such as industry, storage, transport, or assembly and where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects.
Couleur: Bleu/Blanc
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1P, SRC
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité