Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Renzo XW Low
Fournisseur: ELTEN GMBH
725861/44 725861/45 725861/46 725861/47 725861/48 725861/49 725861/50 725861/36 725861/37 725861/38 725861/39 725861/40 725861/41 725861/42 725861/43
ELTN725861/44EA 64.9 EUR InStock
ELTN725861/44 ELTN725861/45 ELTN725861/46 ELTN725861/47 ELTN725861/48 ELTN725861/49 ELTN725861/50 ELTN725861/36 ELTN725861/37 ELTN725861/38 ELTN725861/39 ELTN725861/40 ELTN725861/41 ELTN725861/42 ELTN725861/43
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Renzo XW Low
Chaussures et bottes
Larges chaussures de sécurité antistatiques et résistantes en cuir de vache robuste et respirant, en matériaux réfléchissants, équipées d'une languette à soufflet rembourrée et d'une protection des malléoles, ainsi que d'une semelle de marche en PU/PU bi-densité Safety-Grip (3,5 mm) avec des propriétés antidérapantes exceptionnelles et de bonnes capacités autonettoyantes.
  • Doublure en tissu pour une ventilation naturelle
  • Semelle intérieure intégrale noire en molleton antistatique (ESD Pro)
  • Semelle adaptée au mouvement du pied pour plus de stabilité et moins de fatigue
  • Renfort en polyuréthane qui protège la partie supérieure du cuir
  • La semelle intercalaire en acier résiste aux perforations
  • Embout de protection en acier (200 J)
Pour toutes les surfaces, peu importe le temps.
Couleur: Noir
Certifications: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité